Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, tubi, silicone
VWR®, tubi, silicone
1,50 mm, 0,75 mm, 3,00 mm
  228-1450
VWR®, tubi, silicone
  228-1450
VWR®, tubi, silicone
VWR®, tubi, silicone
1,50 mm, 0,75 mm, 3,00 mm
SFr. 98.10
1 * 25 m
Silicone, da traslucido, perossido reticolato.
  • Buone proprietà fisiche quali elasticità e flessibilità
  • Adatto per usi alimentari conformemente alla norma FDA
  • Prodotto in conformità alle condizioni GMP, ISO 13485, certificato fornito con ciascun rotolo
Per applicazioni mediche, farmaceutiche, biotecnologiche, di fermentazione, di produzione di prodotti farmaceutici e di laboratorio. Biologicamente neutro (USP classe VI). Conforme alla Farmacopea europea. Ph. (2a edizione).
Resistenza termica: da −50 a +200 °C (brevi picchi a 250 °C)
Durezza (durometro Shore A): 60 ±5
Densità: 1,16
  • Tubo est.Ø:
    3,00 mm
  • Ø int.tubo:
    1,50 mm
  • Spessore parete:
    0,75 mm
  • Seq:
    04