Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatori Vortex, RX3 e ZX3
Agitatori Vortex, RX3 e ZX3
Pacchetto miscelatore vortex ZX3 (include miscelatore vortex ZX3, supporto per 19 microvials Eppendorf da 1,5 ml (444-737), parte superiore in morbida schiuma personalizzabile (444-0741), piccola piastra di supporto in gomma Ø 50 mm (444-0740) e testa della tazza di miscelazione (VELP10005195)
Catalog # VELPSA202A0176
Supplier:   VELP SCIENTIFIC
Agitatori Vortex, RX3 e ZX3
Catalog # VELPSA202A0176
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
Agitatori Vortex, RX3 e ZX3
Agitatori Vortex, RX3 e ZX3
Pacchetto miscelatore vortex ZX3 (include miscelatore vortex ZX3, supporto per 19 microvials Eppendorf da 1,5 ml (444-737), parte superiore in morbida schiuma personalizzabile (444-0741), piccola piastra di supporto in gomma Ø 50 mm (444-0740) e testa della tazza di miscelazione (VELP10005195)
Price
SFr. 336.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Agitatori Vortex con involucro in alluminio pressofuso rivestito con vernice epossidica di buona resistenza chimica. I quattro piedini conferiscono stabilità sul banco. Scelta tra due modelli.
  • Il modello RX3 funziona in modalità touch con una velocità di vibrazione fissa di 3000 min-¹
  • Il modello ZX3 dispone di due modalità - manuale o continua, e la velocità può essere regolata da 0 a 3000 min-¹
  • La velocità massima di vibrazione può essere ridotta quando si aggiungono altri accessori (max. 800 min-¹), poiché un'elevata velocità di vibrazione può causare la fuoriuscita del campione o la perdita della provetta.
Classe di protezione IP a norma DIN EN 60259: IP 20
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60259: IP 20
Specifications
  • Descrizione:
    Pacchetto miscelatore vortex ZX3 (include miscelatore vortex ZX3, supporto per 19 microvials Eppendorf da 1,5 ml (444-737), parte superiore in morbida schiuma personalizzabile (444-0741), piccola piastra di supporto in gomma Ø 50 mm (444-0740) e testa della tazza di miscelazione (VELP10005195)
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    VELPSA202A0176
  • Ampiezza di agitazione:
    4,5 mm
  • Peso:
    2,7 kg
  • Intervallo di velocità:
    0 - 3000 min⁻¹
  • Modello:
    Pacchetto ZX3 con inserti in schiuma
  • Alimentazione in ingresso:
    15 W
  • Movimento di agitazione:
    Orbitale
  • L×P×A:
    150×165×130 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-0738
    Inserto in espanso 5 provette di Ø 16 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 46.30
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-0741
    Inserto in espanso, neutro e senza fori
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 37.80
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-0737
    Inserto in espanso 19 provette da microcentrifuga da 1,5 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 48.40
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-0739
    Inserto per piastra di microtitolazione
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 54.10
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • VELPA00000017
    Large foam insert Ø 94 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 30.60
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-0742
    Foam insert for 4 test tubes Ø 29 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 54.80
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • VELP10005195
    Mixing cup head
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 18.60
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-0740
    Piattaforma di supporto in gomma di dimensioni ridotte, Ø 50 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 27.80