Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for CryoPlus Sample Storage Systems | Avantor
Accessories for CryoPlus Sample Storage Systems
Rack for Matrix 2D plates measuring 58,42 mm tall, 699×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4, TSX40086FA, TSX50086FA, TSX60086FA, TSX70086FA
Codice catalogo BARN1950840
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Accessories for CryoPlus Sample Storage Systems
Codice catalogo BARN1950840
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Accessories for CryoPlus Sample Storage Systems
Rack for Matrix 2D plates measuring 58,42 mm tall, 699×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4, TSX40086FA, TSX50086FA, TSX60086FA, TSX70086FA
Price
SFr. 212.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Rack for Matrix 2D plates measuring 58,42 mm tall, 699×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4, TSX40086FA, TSX50086FA, TSX60086FA, TSX70086FA
  • Seq:
    13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..