Orders LinkContactUsLinkComponent
Termostato a immersione, Alpha
Termostato a immersione, Alpha
Alpha A, 25...100 °C, ±0,05 °C, 1,5 kW, 125×150×300 mm, 3,5 kg
Codice catalogo 461-1241
Nome del fornitore:   LAUDA
Termostato a immersione, Alpha
Codice catalogo 461-1241
Nome del fornitore:  LAUDA
Termostato a immersione, Alpha
Termostato a immersione, Alpha
Alpha A, 25...100 °C, ±0,05 °C, 1,5 kW, 125×150×300 mm, 3,5 kg
Price
SFr. 1’120.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Il termostato a immersione Alpha è dotato di controller di facile utilizzo, con 3 pulsanti e un ampio display a LED, per una facile navigazione nel menu. I termostati sono idonei per l'uso con liquidi non infiammabili (acqua, miscele di acqua/glicole). Le unità possono offrire termostatazione sia interna che esterna. La stabilità della temperatura, con una tolleranza di ±0,05 K, fornisce un riscaldamento e un raffreddamento di precisione, idoneo per un'ampia gamma di applicazioni. Con una pompa di circolazione e una serpentina di raffreddamento opzionali è possibile completare il termostato a immersione, per creare un sistema di termostatazione completo.
  • Range di temperatura da 25 a 100 °C, risoluzione 0,1 °C, stabilità della temperatura ±0,05 K
  • Calibrazione eseguita dall'utente su un unico punto, per la ricalibrazione delle temperature d'esercizio
  • Portata della pompa riducibile da 15 a 5 L/min mediante apposito riduttore
  • Funzioni di sicurezza quali allarmi, avvisi ed errori visualizzate sul display a LED
Capacità massime della pompa:
15 l/min, 200 mbar
 : fornito con riduttore di flusso e pinza di fissaggio a vasche con uno spessore della parete massimo di 30 mm e una capacità fino a 50 litri; la temperatura massima che può essere ottenuta varia a seconda dell'isolamento della vasca.
Specifiche
  • Potenza di riscaldamento:
    1,5 kW
  • Range di temperatura:
    25...100 °C
  • Peso:
    3,5 kg
  • Seq:
    001
  • L×P×A:
    125×150×300 mm
  • Cost. temp.:
    ±0,05 °C
  • Tipo:
    Alpha A
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Serpentina di raffreddamento
    Serpentina di raffreddamento
    461-0053
    Alpha A
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 93.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pompa di circolazione (per termostatazione esterna)
    Pompa di circolazione (per termostatazione esterna)
    461-0054
    Alpha A
    Log in per disponibilità
    1 * 1 SET - SFr. 93.50