ContactUsLinkComponent
Human IL-17A ELISpotPLUS (HRP) 2 X pre-coated 96-well plates 1 * 1 KIT
N° de catalogue MABT3520-4HPW-2
Fournisseur:  MABTECH
Human IL-17A ELISpotPLUS (HRP) 2 X pre-coated 96-well plates 1 * 1 KIT
N° de catalogue MABT3520-4HPW-2
Fournisseur:  MABTECH
Frequently Bought Together