Upright microscopes, B1 Elite
Upright microscope, B1-211E-SP, Monocular
Codice catalogo 630-2916
Nome del fornitore: MOTIC
Vai a
Product Details & Documents
Reliable microscopes combined with upgraded optics and robust mechanics to ensure performance.
- Lockable eyepieces for higher safety
- Revolving nosepiece with click stops
- Optional phase contrast, darkfield and polarisation accessories
Suitable for applications in universities and laboratories.
: Supplied with dust cover and immersion oil.
Documents
Specifiche
- Modello:B1-211E-SP
- Descrizione:Upright microscope
- Seq:001
- Tipo:Monocular
- Testa:Rotazione di 360°
- Cat. No.:630-2916
- Elettrico:110 - 240 V
- Oculari:10×/18 mm
- Condensatore:Focusable Abbe 1,25 N.A with iris diaphragm
- Illuminazione:LED
- Revolver portaobiettivi:4 posizioni
- Tavolino:140×135 mm (movement: 76×40 mm)
- Messa a fuoco:Comando coassiale macro e micro
- Obiettivi:Semi-planare 4×, 10×, 40× (retraibile), 100× (retraibile, olio di immersione)
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Attacco per contrasto di fase 40×
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Attacco contrasto di fase 10x (inserimento semplice)Attacco contrasto di fase 10x (inserimento semplice)632-8999Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 115.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Attacco campo oscuro (inserimento semplice)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.