Upright microscopes, B1 Elite
Upright microscope, B1-223E-SP, Trinocular
Codice catalogo 630-2918
Nome del fornitore: MOTIC
Vai a
Product Details & Documents
Reliable microscopes combined with upgraded optics and robust mechanics to ensure performance.
- Lockable eyepieces for higher safety
- Revolving nosepiece with click stops
- Optional phase contrast, darkfield and polarisation accessories
Suitable for applications in universities and laboratories.
Informazioni per l'ordine: Supplied with dust cover and immersion oil.
Documents
Specifiche
- Modello:B1-223E-SP
- Descrizione:Upright microscope
- Seq:003
- Tipo:Trinocular
- Testa:Rotazione di 360°
- Cat. No.:630-2918
- Elettrico:110 - 240 V
- Oculari:10×/18 mm
- Condensatore:Focusable Abbe 1,25 N.A with iris diaphragm
- Illuminazione:LED
- Revolver portaobiettivi:4 posizioni
- Tavolino:140×135 mm (movement: 76×40 mm)
- Messa a fuoco:Comando coassiale macro e micro
- Obiettivi:Semi-planare 4×, 10×, 40× (retraibile), 100× (retraibile, olio di immersione)
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Attacco per contrasto di fase 40×
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Attacco contrasto di fase 10x (inserimento semplice)Attacco contrasto di fase 10x (inserimento semplice)632-8999Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 115.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Attacco campo oscuro (inserimento semplice)