Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cable ties, non-releasable

Cable ties, non-releasable

nero, 3,5×200 mm
Codice catalogo BRDY196283
Nome del fornitore:   Brady
Cable ties, non-releasable
Codice catalogo BRDY196283
Nome del fornitore:  Brady
Cable ties, non-releasable
Cable ties, non-releasable

nero, 3,5×200 mm

Price
SFr. 14.90
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Nylon cable ties, easily fixed around items up to 165 mm in circumference.

Ideal for colour-coding hard to mark items.

Specifiche
  • Colore:
    nero
  • Dimensioni:
    3,5×200 mm
  • Seq:
    01
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..