Tappi per Celle Standard
Un assortimento di tappi per uso con celle standard Hellma®.
Le celle di precisione Hellma® sono prodotte al 100% in Germania e sono adatte a tutti gli spettrofotometri comuni
- Le celle di precisione Hellma® sono caratterizzate dalla massima precisione nella lunghezza del cammino ottico e nel parallelismo
- Le celle di precisione Hellma® possono essere facilmente pulite e riutilizzate e quindi rimanere in uso per lungo tempo
Tappi in PTFE con attacco NS5 sono progettati per l’uso con tipi di cuvette: 110, 111, 114, 120 con lunghezza del percorso da 1 a 5 mm e per cuvetta tipo 404 con lunghezza del percorso da 1 a 10 mm.
Tappi in PTFE con attacco NS7 sono progettati per l’uso con tipi di cuvette: 110, 111, 114/114F, 115/115F, 119/119F, 120 con lunghezza del percorso da 10 a 100 mm e per cuvetta tipo 770.
Tappi in PE sono progettati per l’uso con tipi di cuvette: 105.200, 105.201, 105.202, 105.203, 105.204, 105.250, 105.251, 105.252, 105.253, 105.254.
Certifications:
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Documents
VWR Products for Nucleic Acid Preparation
Product Literature
- Descrizione:PTFE stoppers with NS7 fitting
- Seq:4
- Cat. No.:634-1146