Blocks for digital heating/cooling block heater
Interchangeable block, 50 ml centrifuge tubes (small), 6, 98×76,5×51 mm
Codice catalogo BARN88880132
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Blocks for digital heating/cooling block heater
Codice catalogo BARN88880132
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Blocks for digital block heater to optimise flexibility and performance.
Specifiche
- N. di fori:6
- Descrizione:Interchangeable block
- Seq:03
- L×P×A:98×76,5×51 mm
- Per:50 ml centrifuge tubes (small)