ASTM precision thermometers, stem type
ASTM S18C, with 3 calibration points, +34...+42 °C, 0,1 °C, 300 mm, Blue, Total, 6 - 8 mm
Codice catalogo SCNL1202018S/04/3P
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
ASTM precision thermometers, stem type
Codice catalogo SCNL1202018S/04/3P
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
These precision thermometers are available with DAkks calibration certificate.
- Round, white back capillary form
Blue filling, stem type
: Packed individualy in a square plastic sleeve.
Specifiche
- Ø:6 - 8 mm
- Profondità d'immersione:Total
- Descrizione:ASTM S18C, with 3 calibration points
- Lunghezza:300 mm
- Seq:07
- Divisione:0,1 °C
- Riempimento:Blue
- Range di misura:+34...+42 °C