Orders LinkContactUsLinkComponent
Bailers
Bailers
Acciaio inossidabile 316, 4000 ml, 415 mm, 270 mm
Codice catalogo SAMPA296-4
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Bailers
Codice catalogo SAMPA296-4
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Bailers
Bailers
Acciaio inossidabile 316, 4000 ml, 415 mm, 270 mm
Price
SFr. 192.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These bailers are made from high quality 316 stainless steel.
  • Heavy duty construction with satin finish
  • Fully welded handles giving a hygienic crevice free finish
Ordering information: Available in three formats.
Specifiche
  • Ø:
    270 mm
  • Capacità:
    4000 ml
  • Lunghezza:
    415 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile 316
  • Seq:
    03