Bailers
Acciaio inossidabile 316, 1000 ml, 285 mm, 170 mm
Codice catalogo SAMPA296-1
Nome del fornitore: Sampling Systems
Vai a
Product Details & Documents
These bailers are made from high quality 316 stainless steel.
- Heavy duty construction with satin finish
- Fully welded handles giving a hygienic crevice free finish
Informazioni per l'ordine: Available in three formats.
Specifiche
- Ø:170 mm
- Capacità:1000 ml
- Lunghezza:285 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile 316
- Seq:01