Orders LinkContactUsLinkComponent
Group lockout hasps, labelled | Avantor
Group lockout hasps, labelled
oro, 76×5×180 mm
Codice catalogo BRDY065964
Nome del fornitore:   Brady
Group lockout hasps, labelled
Codice catalogo BRDY065964
Nome del fornitore:  Brady
Group lockout hasps, labelled
Group lockout hasps, labelled
oro, 76×5×180 mm
Price
172.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
These labelled group lockout hasps are constructed from tough 5052 anodised aluminium alloy.
  • 6 padlocks can be applied
  • Include tamperproof locking tabs
  • Write-on label surface accept pencils, pen or marker
  • Pen and pencil markings can be easily erased, allowing repeated use
  • Lock hole diameter: 8 mm
Lieferinformationen: The assorted pack contains one each of the following colours: red, silver, blue, green and gold.
Specifiche
  • Colore:
    oro
  • Seq:
    02
  • L×P×A:
    76×5×180 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..