Padlocks, brass
blu, 43×17×60 mm
Katalognr. BRDY051355
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
These durable padlocks feature solid brass bodies and shackles that resist corrosion and sparks.
- 6-pin cylinder offers more unique key cuts for better tamper resistance
- Locks are protected by coloured vinyl sheaths making it easy to colour-code lockout procedures
- Engraving on bottom and key
- Padlocks which are keyed differently are available
Shackle clearance: 20,5 mm
Shackle diameter: 6,5 mm
Shackle height: 21,00 mm
Shackle width: 33,5 mm
Bestellinformationen: Lock labels sold separately. Two keys are supplied with each padlock.
Dokumente
TDS Brass Padlock TDS LOTO-13 Labels and Signs
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Colore:blu
- L×P×A:43×17×60 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..