Accessories
Telescopic feed tubing, FEP, 150 - 255 mm, for dispensers up to 10 ml
Codice catalogo SOCO1.525.352
Nome del fornitore:   Socorex Isba
Accessories
Codice catalogo SOCO1.525.352
Nome del fornitore:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
Telescopic feed tubing, FEP, 150 - 255 mm, for dispensers up to 10 ml
Price
SFr. 31.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Specifiche
  • Descrizione:
    Telescopic feed tubing, FEP, 150 - 255 mm, for dispensers up to 10 ml
  • Seq:
    20