Accessories
Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser
Codice catalogo SOCO1.525.125
Nome del fornitore: Socorex Isba
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser
- Seq:18