Accessories
Delivery jet assembly, 90 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser
Codice catalogo SOCO1.525.091
Nome del fornitore:   Socorex Isba
Accessories
Codice catalogo SOCO1.525.091
Nome del fornitore:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
Delivery jet assembly, 90 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser
Price
SFr. 75.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Delivery jet assembly, 90 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser
  • Seq:
    14