Accessories
Delivery jet assembly, 90 mm, for 1 ml dispenser
Codice catalogo SOCO1.525.090
Nome del fornitore: Socorex Isba
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Descrizione:Delivery jet assembly, 90 mm, for 1 ml dispenser
- Seq:13