IMAGINGSOURCE One for all Kamera, USB 2.0, 1/3 CMOS, monochrom, max. Auflösung 744x480, ROI für höhere Bildwiederholraten, Global Shutter, Trigger in, digital Out, C/CS-mount, OHNE Objektiv und Kabe
Catalog # MSPPDMK-22BUC03
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together