MULTI ELEMENT STD 75 BLANK OIL S-21:30 1 * 200 g
Codice catalogo PROOCON150-021-027
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
MULTI ELEMENT STD 75 BLANK OIL S-21:30 1 * 200 g
Codice catalogo PROOCON150-021-027
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassio cloruro 3 mol/l (3 N) in soluzione acquosa, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Starch 1% in soluzione acquosa stabilizzato Reag. Ph. Eur. 1085103
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Soluzioni standard di conducibilità
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM, Soluzioni tampone, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Soluzioni tampone colorate Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Buffer solutions
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Soluzioni tampone Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
pH buffer solutions, colour coded
Nome del fornitore: Hach
pH buffer solutions
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
MULTI-ELEMENT STANDARD IN 75 BLANK OIL: 1 * 200 g
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Nome del fornitore: Hach
MULTI-ELEMENT ST. S-21, 10 PPM IN OI 1 * 200 g
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM