Plastic Boxes, Safety Closure
4 L, 192×192×150 mm
Codice catalogo MULC47509
Nome del fornitore: MULTIROIR
Vai a
Product Details & Documents
The plastic boxes with secure lid allow the storage of your liquid and solid products.
- Safety closure
- 100% liquid-tight
- Highly impact-resistant PP material
- Dishwasher safe. Microwave safe
- Food contact
- Material compatible with very low temperatures
- Standard colour: Transparent
They offer a perfect seal and a temper-evident closure, especially for liquid products.
Documents
TDS Plastic Boxes, Safety Closure.pdf
Scheda dati
Specifiche
- Capacità:4 L
- Seq:06
- L×P×A:192×192×150 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..