Spray chambers and brackets
Replacement tubing for ketone based organic samples, per meter
HEWL3710037800
These ICP-OES series are compatible with a range of accessories and supplies designed to extend the capabilities of the instruments.
Single pass glass cyclonic spray chamber for good signal to noise performance with excellent washout.
Double pass glass cyclonic spray chamber provides improved plasma stability with organic and high TDS samples.
Sturman-Masters spray chamber is inert and minimizes interferences and improves stability with high TDS samples.
- Descrizione:Replacement tubing for ketone based organic samples, per meter
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..