Orders LinkContactUsLinkComponent
Compresse Kjeldahl
Catalizzatore Kjeldahl Wieninger, 3,5 g, Na₂SO₄, 96,25%; CuSO₄, 1,50%; Se, 1,50%, 1.000 Tab.
  85542.1000
Compresse Kjeldahl
  85542.1000
 :  
Compresse Kjeldahl
Compresse Kjeldahl
Catalizzatore Kjeldahl Wieninger, 3,5 g, Na₂SO₄, 96,25%; CuSO₄, 1,50%; Se, 1,50%, 1.000 Tab.
 :  
SFr. 1’190.00
1 * 1 Cad.
Le compresse Kjeldahl sono catalizzatori che promuovono il passaggio di digestione del metodo Kjeldahl per la determinazione dell'azoto.
  • Ampia gamma di catalizzatori disponibili
  • Disponibili in diversi formati
  • Formato in compresse facile da usare
The Kjeldahl method is used in a wide range of analyses including analysis of proteins, nitrogenated organic materials and also, after reduction, for analysis of nitrates and nitrites. Therefore, the method is used widely in applications from food and beverage testing to agricultural and environmental analysis.
L'azoto totale Kjeldahl (TKN) viene spesso utilizzato come parametro nell'analisi delle acque reflue e del terreno.
Nel corso dei 130 anni di storia di questo metodo, è stata sviluppata un'ampia gamma di catalizzatori per determinate condizioni di digestione. Avantor offre una gamma completa di compresse pronte all'uso per soddisfare in maniera ottimale i requisiti per la fase di decomposizione dell'acido solforico.
  • Conf:
    1.000 Tab.
  • Descrizione:
    Catalizzatore Kjeldahl Wieninger, 3,5 g
  • Indice:
    Na₂SO₄, 96,25%; CuSO₄, 1,50%; Se, 1,50%