Orders LinkContactUsLinkComponent
Compresse Kjeldahl
Compresse Kjeldahl
Catalizzatore Kjeldahl Missouri, 5,0 g, K₂SO₄, 48,40%; Na₂SO₄, 48,30%; CuSO₄, 0,30%, 1.000 Tab.
Codice catalogo 85541.1000
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
Compresse Kjeldahl
Codice catalogo 85541.1000
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Compresse Kjeldahl
Compresse Kjeldahl
Catalizzatore Kjeldahl Missouri, 5,0 g, K₂SO₄, 48,40%; Na₂SO₄, 48,30%; CuSO₄, 0,30%, 1.000 Tab.
Numero CAS:  
Price
SFr. 1’190.00
Log in per disponibilità
1 * 1 Cad.
Product Details & Documents
Le compresse Kjeldahl sono catalizzatori che promuovono il passaggio di digestione del metodo Kjeldahl per la determinazione dell'azoto.
  • Ampia gamma di catalizzatori disponibili
  • Disponibili in diversi formati
  • Formato in compresse facile da usare
The Kjeldahl method is used in a wide range of analyses including analysis of proteins, nitrogenated organic materials and also, after reduction, for analysis of nitrates and nitrites. Therefore, the method is used widely in applications from food and beverage testing to agricultural and environmental analysis.
L'azoto totale Kjeldahl (TKN) viene spesso utilizzato come parametro nell'analisi delle acque reflue e del terreno.
Nel corso dei 130 anni di storia di questo metodo, è stata sviluppata un'ampia gamma di catalizzatori per determinate condizioni di digestione. Avantor offre una gamma completa di compresse pronte all'uso per soddisfare in maniera ottimale i requisiti per la fase di decomposizione dell'acido solforico.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1.000 Tab.
  • Descrizione:
    Catalizzatore Kjeldahl Missouri, 5,0 g
  • Indice:
    K₂SO₄, 48,40%; Na₂SO₄, 48,30%; CuSO₄, 0,30%