Orders LinkContactUsLinkComponent
Cover glasses
Cover glasses
#1, 8 mm
Codice catalogo HECH41001108
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Cover glasses
Codice catalogo HECH41001108
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Cover glasses
Cover glasses
#1, 8 mm
Price
SFr. 178.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass highly resistant cover glasses with precise and faultless cut.
Informazioni per l'ordine: Available in different diameters.
Specifiche
  • Ø:
    8 mm
  • N.:
    #1
  • Seq:
    03