Cover glasses
#1, 8 mm
Codice catalogo HECH41001108
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass highly resistant cover glasses with precise and faultless cut.
Informazioni per l'ordine: Available in different diameters.
Specifiche
- Ø:8 mm
- N.:#1
- Seq:03