Orders LinkContactUsLinkComponent
Sump Pallets
Sump Pallets
Sump pallet, PE, 60 l, weight 3,0 kg, 800×600×165 mm
Codice catalogo CEMG10708
Nome del fornitore:   CEMO
Sump Pallets
Codice catalogo CEMG10708
Nome del fornitore:  CEMO
Sump Pallets
Sump Pallets
Sump pallet, PE, 60 l, weight 3,0 kg, 800×600×165 mm
Price
SFr. 146.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These small container/laboratory trays can be combined to cover a complete storage area and also can be used as storage/filling station. Trays can be used with or without perforated plate.
  • Made of polyethylene
  • With general construction inspection approval (application for admission)
  • Stackable and provides space-saving storage/transport
  • Fully recyclable and maintenance friendly
  • Rugged, removable PE grating
  • Can be connected to form a surface protection system
Stable PE access ramp with an integrated fixing bolt for connection to the PE grating, slight inclination for easy loading of the floor elements.
Specifiche
  • Descrizione:
    Sump pallet, PE, 60 l, weight 3,0 kg
  • Seq:
    05
  • L×P×A:
    800×600×165 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • Cross connector, short, for ground protection system
    Cross connector, short, for ground protection system
    CEMG10723
    115×115×35 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 21.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • Connecting rail, short, for ground protection system
    Connecting rail, short, for ground protection system
    CEMG10722
    1540×15×15 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 35.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • Access ramp, for ground protection system, load capacity 300 kg, weight 13 kg
    Access ramp, for ground protection system, load capacity 300 kg, weight 13 kg
    CEMG10714
    1260×800×200 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 370.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • Connecting rail, long, for ground protection system
    Connecting rail, long, for ground protection system
    CEMG10721
    1140×15×15 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 28.60