Tappi
Tamper evident closure with LDPE ring and PTFE insert, 28 mm, bianco/bianco, PP
Codice catalogo RIXI8-1316-28-WW
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Filettatura:28 mm
- Colore:bianco/bianco
- Descrizione:Tamper evident closure with LDPE ring and PTFE insert
- Materiale:PP
- Seq:21