Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
Precision thermometers
−10...+50 °C, ±0,1 %, 420 mm, Red special liquid, 6 - 7 mm
Codice catalogo AMARL27378-FL/WC
Nome del fornitore:   Amarell
Precision thermometers
Codice catalogo AMARL27378-FL/WC
Nome del fornitore:  Amarell
Precision thermometers
−10...+50 °C, ±0,1 %, 420 mm, Red special liquid, 6 - 7 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification or calibration.
  • With ring at top
  • Durable pigment
  • Solid stem
Confezione: Packed in a transparent square plastic case.
Specifiche
  • Ø:
    6 - 7 mm
  • Lunghezza:
    420 mm
  • Seq:
    18
  • Accuratezza:
    ±0,1 %
  • Riempimento:
    Red special liquid
  • Range di misura:
    −10...+50 °C