Alcohol meter
28 - 35 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
Codice catalogo GERI0837SWG
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
This alcohol meter is specially suitable for use in breweries.
- Range displayed as Ethanol % volume
- Calibration temperature at 20 °C
- For 100 ml of liquid
Specifiche
- Range di temperatura:10…25 °C
- Lunghezza:260 mm
- Seq:04
- Divisione:0,1 %
- Range di misura:28 - 35 %
- Cat. No.:GERI0837SWG
- Temperatura di riferimento:20 °C