Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards, KCL
Conductivity standards, KCL
Potassium chloride standard solution, 0,1 M, 12,88 mS/cm, 500 mL
Codice catalogo HACHC20C250
Nome del fornitore:   Hach
Conductivity standards, KCL
Codice catalogo HACHC20C250
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Conductivity standards, KCL
Conductivity standards, KCL
Potassium chloride standard solution, 0,1 M, 12,88 mS/cm, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 89.50
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    Potassium chloride standard solution, 0,1 M
  • Conduttanza:
    12,88 mS/cm