Bicchiere estrazione Ø 56x120mm conf.3pz 1 * 3 pezzi
Codice catalogo VELPA00000290
Nome del fornitore: VELP SCIENTIFIC
Bicchiere estrazione Ø 56x120mm conf.3pz 1 * 3 pezzi
Codice catalogo VELPA00000290
Nome del fornitore: VELP SCIENTIFIC
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Lead-free steam indicator tapes, Comply™
Nome del fornitore: 3M MEDICAL
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Vacuum seal PTFE / FKM
Nome del fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Accessories for pipetus® / pipetus®-standard / pipetus®-junior
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
VWR®, Accessori per pipette meccaniche
Nome del fornitore: VWR Collection
Cover gasket 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: VWR Collection
Accessories for PIPETBOY acu / pro
Nome del fornitore: Integra
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Accessori per accu-jet® pro
Nome del fornitore: Brand
Accessori per pipette elettroniche Transferpette®
Nome del fornitore: Brand
Accessories for electronic dispensers, Multipette E3/E3x
Nome del fornitore: EPPENDORF
[EN]FILTER PROTECTION 5ML 1 * 50 pezzi
Nome del fornitore: EPPENDORF
Pipette monocanale, meccaniche, volume fisso o variabile, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Nome del fornitore: EPPENDORF
Accessories for CO2 Incubators, Heracell VIOS
Nome del fornitore: Thermo Scientific