Orders LinkContactUsLinkComponent
Human sera | Avantor
Human sera
Human serum AB male, HIV tested, gamma irradiated, Sterile filtered, Frozen
Katalognr. S419G-100
Anbieter:   Biowest
Human sera
Katalognr. S419G-100
Anbieter:  Biowest
Human sera
Human sera
Human serum AB male, HIV tested, gamma irradiated, Sterile filtered, Frozen
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Human serum 'off-the-clot' is processed from human blood that has been coagulation-induced. It is collected from volunteer donors.
Mainly sourced from France, Germany, Canada or USA, each batch is rigorously controlled and screened for Hepatitis B (HBS), Hepatitis C (HCV) and HIV Types 1 and 2 (HIV 1/2).
Important note: Products of human origin should be considered potentially infectious and handled accordingly.
Bestellinformationen: Special treatments are available on request. Please contact your local Avantor Sales Office for more information.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
  • Formato del siero:
    Frozen
  • Sterilità:
    Sterile filtered
  • Descrizione:
    Human serum AB male, HIV tested, gamma irradiated
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..