Sample containers, with screw cap
60 ml, Sample container, 66 mm, trasparente, rosso, 39,3/44,2 mm, aseptic
Supplier: DELTALAB
Jump to:
Product Details & Documents
Container made of PS with PE screw cap.
- Good chemical resistance
- Aseptic or sterile available
- With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Specifications
- Versione:aseptic
- Capacità:60 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Sample container
- Altezza:66 mm
- Seq:01
- Colore tappo:rosso
- Ø superiore / Ø inferiore:39,3/44,2 mm