Accessories for Falcon® pipette controller
Universal power supply (Input: 100 - 250 V, Output: 9 V)
BDAA357489
: Corning
- Descrizione:Universal power supply (Input: 100 - 250 V, Output: 9 V)
- Seq:17
- Cat. No.:BDAA357489
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:I-RECs, ISO 14001 - Warsaw