Temperature Probes for Heating Mantle Controller
Temperature probes SS310, PTFE-coated, 4,8×250 mm
Codice catalogo WITGDH.WHP503041
Nome del fornitore: witeg Labortechnik
Temperature Probes for Heating Mantle Controller
Codice catalogo WITGDH.WHP503041
Nome del fornitore: witeg Labortechnik
Vai a
Product Details & Documents
Temperature probe for use with heating mantle controller WHM-C10D.
Specifiche
- Descrizione:Temperature probes SS310, PTFE-coated
- Ø×L:4,8×250 mm