Chemical process indicators
Imprinted indicator labels for hand-held labeling systems, thickness 0,10 mm, 1500 indicators per roll, 25 mm, 12 mm
NAMSSP-E16
: CROSSTEX
Chemical process indicators provide a fast and consistent visual check on items that were sterilised by EO.
- Consistent and irreversible colour transition
- Permanent pressure-sensitive adhesive
- Indicator inks do not contain lead or other toxic heavy metals
Chemical indicator: Initial colour (purple) and signal colour (green)
Storage condition: 15 to 30 °C
Relative humidity: 20 – 70%
: Compliance to ISO 11140-1:2014.
- Larghezza:12 mm
- Descrizione:Imprinted indicator labels for hand-held labeling systems, thickness 0,10 mm, 1500 indicators per roll
- Lunghezza:25 mm
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..