Accessories for microcarriers
Aseptic transfer cap, PP, orange, disposable ,45 mm, MPC, for 100 g microcarrier bottle
Codice catalogo 734-2920
Nome del fornitore: Corning
Accessories for microcarriers
Codice catalogo 734-2920
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
These polypropylene aseptic transfer screw caps prevents adventitious contamination in for microcarriers bottles during bioreactor loading.
- Chemically resistant and heat sealable flexible tubing
- Tubing length with connector 30" (76,2 cm)
- Disposable and sterile (10⁻⁶ SAL)
Confezione: These caps are individually double bagged.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Descrizione:Aseptic transfer cap, PP, orange, disposable ,45 mm, MPC, for 100 g microcarrier bottle
- Cat. No.:734-2920
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:RECs, ISO 14001 - Kennebunk