Precision saccharometers
10 - 20 °P, 0,1°, 0…30 °C, 430 mm
Codice catalogo SCNL3292108S
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
Saccharometers for beer and wort according to Plato with blue filling thermometer.
- Suitable for calibration
Error limit: ±0,1 °Plato
Reference temperature: 20 °C
Informazioni per l'ordine: Available with works calibration certificate or DAkkS calibration certificate on request.
Confezione: In a square plastic sleeve.
Specifiche
- Range di temperatura:0…30 °C
- Lunghezza:430 mm
- Divisione:0,1°
- Range di misura:10 - 20 °P
- Cat. No.:SCNL3292108S
- Temperatura di riferimento:20 °C