Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 450
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 450
Conductivity meter, portable, CON 450 Kit
Codice catalogo 663-0346
Nome del fornitore:   EUTECH
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 450
Codice catalogo 663-0346
Nome del fornitore:  EUTECH
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 450
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 450
Conductivity meter, portable, CON 450 Kit
Price
SFr. 852.00
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
This portable conductivity meter is ideal for use in any environment. It features a durable waterproof and dustproof design with IP67 rating.
  • Large, backlit display with intuitive user-friendly icons
  • Grip-Clip™: Quickly and easily secures the electrode to a beaker or container
  • Selectable cell constant (0,10/1,00/10,0); adjustable conductivity-to-TDS factor (0,4 to 1,0)
  • Stores up to 500 data sets; easy USB or RS232 output with data cables (cables not always included)
  • Meets GLP standards: Built-in real-time clock stamps stored data and calibration data with time and date
  • Can be used with two AA batteries or with optional universal power adapter (not included)
  • Built-in stand with wall-mount option allows for easy bench top measurement or storage
Informazioni per l'ordine: The meter is supplied with conductivity cell (K = 1,0), Grip-Clip™ and two AA batteries.
The kit additionally includes: Hard carry case, USB cable and calibration solutions.
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Conductivity meter, portable, CON 450 Kit
  • Precisione della conducibilità:
    ±1 % full scale
  • Salinità - accuratezza:
    ±1 % full scale
  • Calibrazione della conducibilità:
    Auto/manual; 1 point/range
  • Risoluzione della temperatura:
    0,1 °C
  • Temperatura - compensazione:
    Automatic or manual from −10...+110 °C
  • Salinità - range:
    0 - 50 ppt
  • Conformità:
    IP67
  • Capacità della memoria:
    Up to 500 data sets
  • Intervallo di conducibilità:
    0 - 200 mS
  • Range di temperatura:
    −10,0...+110,0 °C
  • Risoluzione della conducibilità:
    0,01 µS - 0,1 mS
  • Cat. No.:
    663-0346
  • Peso:
    0,7 kg
  • Modello:
    CON 450
  • TDS - risoluzione:
    0 - 200 ppt (TDS factor 1,0)
  • Alimentazione:
    Two AA batteries (included), AC adapter (optional)
  • Uscite:
    USB, RS232
  • Accuratezza della temperatura:
    ±0,5 °C
  • Salinità - risoluzione:
    0,01
  • L×P×A:
    200×83×57 mm
  • TDS - accuratezza:
    ±1 % full scale
  • Display:
    Custom LCD with backlight
  • Calibrazione della temperatura:
    Offset in 0,1 increments, ±10 °C