Conductivity meter, handheld, Eutech CON 150
Conductivity meter, Eutech CON 150
Codice catalogo 663-0343
Nome del fornitore: EUTECH
Vai a
Product Details & Documents
This portable meter features a waterproof design with IP67 rating.
- Large, three line LCD displays conductivity or TDS measurement with temperature as well as cell efficiency
- Grip-Clip™: Quickly and easily secures the pH electrode to a beaker or container
- Stores up to 150 measurements along with temperature
- Adjustable temperature coefficient – Set to 0,0 % to meet USP methods for non compensated measurements
- Calibrate using automatically recognised standards or manually; calibration due alarm
- Can be used with two AA batteries or with optional universal power adapter (not included)
- Built-in stand with wall-mount option allows for easy bench top measurement or storage
The meter accepts probes with a 0,1; 1,0 or 10 cell constant.
: Meter is supplied with conductivity cell (K = 1.0), Grip-Clip™ and two AA batteries.
The kit includes meter, conductivity cell (K = 1.0), Grip-Clip™, two AA batteries, hard carrying case and calibration solution.
Specifiche
- Descrizione:Conductivity meter, Eutech CON 150
- Seq:01
- Precisione della conducibilità:±1 % full scale
- Calibrazione della conducibilità:Auto/manual; 1 point/range
- Coefficiente di temperatura:0,0 - 10,0 %/°C
- Risoluzione della temperatura:0,1 °C
- Temperatura - compensazione:Automatic or manual (−10...+110 °C)
- Conformità:IP67
- Capacità della memoria:150 data sets
- Intervallo di conducibilità:0 - 200 mS
- Range di temperatura:−10,0...+110,0 °C
- Risoluzione della conducibilità:0,01 µS - 0,1 mS
- Cat. No.:663-0343
- Peso:0,5 kg
- Modello:Eutech CON 150
- TDS - risoluzione:0 - 200 ppt
- Alimentazione:Two AA batteries (included), AC adapter (optional)
- Accuratezza della temperatura:±0,5 °C
- L×P×A:200×83×57 mm
- TDS - accuratezza:±1 % full scale
- Display:LCD
- Calibrazione della temperatura:Off set in 0,1 increments, ±10 °C
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoConduttanzaCostante di cellaDisponibilitàPrice
- Conductivity/ATC cellConductivity/ATC cellEUTECONSEN91W0 - 150 mS1,0 cm⁻¹Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 253.00