Stopcocks, Rotaflo®
6 mm, 13 mm
Codice catalogo BIBBHP6ST/10
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass with PTFE needle valve.
- Lubricant is not required (no seizure, no contamination with grease)
- Interchangeable elements
- Precise flow control
These chemically inert stopcocks can be used at temperatures up to +200 °C. Two different models are available: general purpose (vacuum rating up to 10-4 mm Hg) and high performance (vacuum rating up to 10-9 mm Hg).
Specifiche
- Ø foro:6 mm
- Seq:12
- Per tubo con Ø interno:13 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Replacement key, bore Ø 6 mmReplacement key, bore Ø 6 mm229-0230High performance Rotaflo® stopcocksLog in per disponibilità1 * 2 ST - 161.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Replacement key, bore Ø 6 mmReplacement key, bore Ø 6 mm229-0231General purpose Rotaflo® stopcocksLog in per disponibilità1 * 5 ST - 222.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Replacement locking ring for key with bore 6 mmReplacement locking ring for key with bore 6 mmBIBBLR6Rotaflo® stopcocksLog in per disponibilità1 * 5 ST - 53.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Replacement key, bore Ø 10 mmReplacement key, bore Ø 10 mm229-0226High performance Rotaflo® stopcocksLog in per disponibilità1 * 1 ST - 103.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Replacement key, bore Ø 3 mmReplacement key, bore Ø 3 mm229-0229High performance Rotaflo® stopcocksLog in per disponibilità1 * 2 ST - 115.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Replacement locking ring for key with bore 3 mmReplacement locking ring for key with bore 3 mmBIBBLR3Rotaflo® stopcocksLog in per disponibilità1 * 5 ST - 36.10 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Replacement key, bore Ø 10 mmReplacement key, bore Ø 10 mm229-0234General purpose Rotaflo® stopcocksLog in per disponibilità1 * 5 ST - 345.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Replacement key, bore Ø 3 mmReplacement key, bore Ø 3 mmBIBBGP3KGeneral purpose Rotaflo® stopcocksLog in per disponibilità1 * 5 ST - 142.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Replacement locking ring for key with bore 10 mmReplacement locking ring for key with bore 10 mmBIBBLR10Rotaflo® stopcocksLog in per disponibilità1 * 5 ST - 49.50 SFr.