Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, Rotaflo®
Stopcocks, Rotaflo®
10 mm, 13 mm
Codice catalogo BIBBGP10ST/10
Nome del fornitore:   SciLabware
Stopcocks, Rotaflo®
Codice catalogo BIBBGP10ST/10
Nome del fornitore:  SciLabware
Stopcocks, Rotaflo®
Stopcocks, Rotaflo®
10 mm, 13 mm
Price
SFr. 1’840.00
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass with PTFE needle valve.
  • Lubricant is not required (no seizure, no contamination with grease)
  • Interchangeable elements
  • Precise flow control
These chemically inert stopcocks can be used at temperatures up to +200 °C. Two different models are available: general purpose (vacuum rating up to 10-4 mm Hg) and high performance (vacuum rating up to 10-9 mm Hg).
Specifiche
  • Ø foro:
    10 mm
  • Seq:
    05
  • Per tubo con Ø interno:
    13 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement key, bore Ø 6 mm
    Replacement key, bore Ø 6 mm
    229-0230
    High performance Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - 161.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement key, bore Ø 6 mm
    Replacement key, bore Ø 6 mm
    229-0231
    General purpose Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - 222.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement locking ring for key with bore 6 mm
    Replacement locking ring for key with bore 6 mm
    BIBBLR6
    Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - 53.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement key, bore Ø 10 mm
    Replacement key, bore Ø 10 mm
    229-0226
    High performance Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 103.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement key, bore Ø 3 mm
    Replacement key, bore Ø 3 mm
    229-0229
    High performance Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - 115.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement locking ring for key with bore 3 mm
    Replacement locking ring for key with bore 3 mm
    BIBBLR3
    Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - 36.10 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement key, bore Ø 10 mm
    Replacement key, bore Ø 10 mm
    229-0234
    General purpose Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - 345.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement key, bore Ø 3 mm
    Replacement key, bore Ø 3 mm
    BIBBGP3K
    General purpose Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - 142.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement locking ring for key with bore 10 mm
    Replacement locking ring for key with bore 10 mm
    BIBBLR10
    Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - 49.50 SFr.