Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
2000 ml, 300 mm, 166 mm, 38 mm
Codice catalogo 214-0434
Nome del fornitore:   SciLabware
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Codice catalogo 214-0434
Nome del fornitore:  SciLabware
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
2000 ml, 300 mm, 166 mm, 38 mm
Price
SFr. 781.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Four equidistant baffles provide consistent agitation when used with compatible orbital shakers
  • Excellent chemical resistance, high temperature resistance
  • Flasks are supplied without closures
Ideal for aerobic microbiology and cell culture.
Specifiche
  • Ø est:
    166 mm
  • Capacità:
    2000 ml
  • Altezza:
    300 mm
  • Seq:
    04
  • Ø esterno collo:
    38 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Caps for 1135 culture flasks and 1138/10 fernbach flasks, PP, neck Ø 38 mm
    Caps for 1135 culture flasks and 1138/10 fernbach flasks, PP, neck Ø 38 mm
    392-0358
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 95.40 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Caps for 1135 culture flasks and 1138/10 fernbach flasks, aluminium, neck Ø 38 mm
    Caps for 1135 culture flasks and 1138/10 fernbach flasks, aluminium, neck Ø 38 mm
    392-0359
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 284.00 SFr.