Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 4,010, 250 ml, 250 mL
Codice catalogo METN52004103
Nome del fornitore:   Mettler - Toledo
pH Buffers
Codice catalogo METN52004103
Nome del fornitore:  Mettler - Toledo
Numero CAS:  
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 4,010, 250 ml, 250 mL
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    250 mL
  • Descrizione:
    pH buffer, 3,9 M NaCl
  • Pk Info:
    250 ml
  • Valore pH:
    4,010