Reverse frits
Reverse frit with glass stopper P4, Vetro borosilicato 3.3, 100 ml, 30 mm
Codice catalogo NEUB4322-0100-144
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
Ideal for the filtration of substances sensitive to oxidation and hydrolysis. With filter plate, one-way cock and two standard ground-nuts.
Specifiche
- Supporto per filtro Ø esterno:30 mm
- Sinterizzati:Vetro borosilicato 3.3
- Descrizione:Reverse frit with glass stopper P4
- Seq:01
- Sinterizzato, il volume:100 ml