Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Industrial Scoops

Industrial Scoops

Industrial scoop, 500 ml, 290 mm, Acciaio inossidabile
Codice catalogo SAMPA643-500
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Industrial Scoops
Codice catalogo SAMPA643-500
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Industrial Scoops
Industrial Scoops

Industrial scoop, 500 ml, 290 mm, Acciaio inossidabile

Price
SFr. 44.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Industrial scoops are cost-effective devices for general-purpose use.

  • Low-cost for general-purpose use
  • Made from stainless steel
  • Various sizes available
  • Available from stock
  • Fast delivery

Industrial scoops provide a low-cost solution for all types of general-purpose work. Available in different sizes, they are ideal for working with chemicals and most foodstuffs.

Specifiche
  • Capacità:
    500 ml
  • Descrizione:
    Industrial scoop
  • Lunghezza:
    290 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • Seq:
    04
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..