Combustion boats
77×16×9 mm
Codice catalogo TSLA75144
Nome del fornitore: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Vai a
Product Details & Documents
Combustion boats, quartz, glazed, with or without handle.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Specifiche
- Seq:07
- L×P×A:77×16×9 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.