Orders LinkContactUsLinkComponent
Coats, paint-tex® plus
Coats, paint-tex® plus
bianco, L
Codice catalogo 113-9160
Nome del fornitore:   Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Coats, paint-tex® plus
Codice catalogo 113-9160
Nome del fornitore:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Coats, paint-tex® plus
Coats, paint-tex® plus
bianco, L
Price
411.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Suitable for longer use due to the breathable SMS material.
  • Features snap buttons
  • Collar and cuffs
  • Three pockets
Ideal for renovation work, in the remediation of contaminated sites and asbestos.
Certifications: Cat. III/CE 1023/Type 5 + 6
Specifiche
  • Taglia dell'abbigliamento:
    L
  • Colore:
    bianco
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    113-9160
  • Applicazioni per abiti:
    Industrial
  • Tasche:
    con tasche
  • Tipo di chiusura:
    Con bottoni a pressione