Coats, paint-tex® plus
bianco, L
Codice catalogo 113-9160
Nome del fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Coats, paint-tex® plus
Codice catalogo 113-9160
Nome del fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Vai a
Product Details & Documents
Suitable for longer use due to the breathable SMS material.
- Features snap buttons
- Collar and cuffs
- Three pockets
Ideal for renovation work, in the remediation of contaminated sites and asbestos.
Certifications: Cat. III/CE 1023/Type 5 + 6
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:L
- Colore:bianco
- Seq:01
- Cat. No.:113-9160
- Applicazioni per abiti:Industrial
- Tasche:con tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione