Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M+AgCl), 250 ml, 250 mL
Codice catalogo HACHLZW9501.99
Nome del fornitore:   Hach
Electrolyte solutions
Codice catalogo HACHLZW9501.99
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M+AgCl), 250 ml, 250 mL
Numero CAS:  
Price
47.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    250 mL
  • Descrizione:
    Electrolyte solution (KCl 3M+AgCl), 250 ml